Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epididymal secretory glutathione peroxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6116-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001500.1
Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
Research Use Only
GPX5
Recombinant Protein
E. coli
MTTQLRVVHL LPLLLACFVQ TSPKQEKMKM DCHKDEKGTI YDYEAIALNK NEYVSFKQYV GKHILFVNVA TYCGLTAQYP GMSVQGEDLY LVSSFLRKGM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2880
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-Trx
Tris-based buffer, 50% glycerol