Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5963-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928969
  • 406.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004419.2
Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1942
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EFNA1
Recombinant Protein
E. coli
DRHTVFWNSS NPKFRNEDYT IHVQLNDYVD IICPHYEDHS VADAAMEQYI LYLVEHEEYQ LCQPQSKDQV RWQCNRPSAK HGPEKLSEKF QRFTPFTLGK EFKEGHSYYY ISKPIHQHED RCLRLKVTVS GKITHSPQAH DNPQEKRLAA DDPEVRVLHS IGHS