Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EPHB2 Protein
A cDNA sequence encoding the EPHB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre EPHB2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15978408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11798-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15958408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11798-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15968408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11798-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
EPHB2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
EPHB2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
VEETLMDSTT ATAELGWMVH PPSGWEEVSG YDENMNTIRT YQVCNVFESS QNNWLRTKFI RRRGAHRIHV EMKFSVRDCS SIPSVPGSCK ETFNLYYYEA DFDSATKTFP NWMENPWVKV DTIAADESFS QVDLGGRVMK INTEVRSFGP VSRSGFYLAF QDYGGCMSLI AVRVFYRKCP RIIQNGAIFQ ETLSGAESTS LVAARGSCIA NAEEVDVPIK LYCNGDGEWL VPIGRCMCKA GFEAVENGTV CRGCPSGTFK ANQGDEACTH CPINSRTTSE GATNCVCRNG YYRADLDPLD MPCTTIPSAP QAVISSVNET SLMLEWTPPR DSGGREDLVY NIICKSCGSG RGACTRCGDN VQYAPRQLGL TEPRIYISDL LAHTQYTFEI QAVNGVTDQS PFSPQFASVN ITTNQAAPSA VSIMHQVSRT VDSITLSWSQ PDQPNGVILD YELQYYEKEL SEYNATAIKS PTNTVTVQGL KAGAIYVFQV RARTVAGYGR YSGKMYFQTM TEAEYQTSIQ EKLPLLEHHH HHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.