Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epcr / PROCR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epcr / PROCR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8541-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006395.2
Epcr / PROCR Protein
Research Use Only
PROCR
Recombinant Protein
E. coli
SQDASDGLQR LHMLQISYFR DPYHVWYQGN ASLGGHLTHV LEGPDTNTTI IQLQPLQEPE SWARTQSGLQ SYLLQFHGLV RLVHQERTLA FPLTIRCFLG CELPPEGSRA HVFFEVAVNG SSFVSFRPER ALWQADTQVT SGVVTFTLQQ LNAYNRTRYE LREFLEDTCV QYVQKHISAE NTKGSQTSRS YTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10544
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol