Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO3 / beta-enolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO3 / beta-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001180432.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2027 |
Nombre | ENO3 / beta-enolase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15984178
|
enQuireBio™
QP1054-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904188
|
enQuireBio™
QP1054-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994178
|
enQuireBio™
QP1054-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15914188
|
enQuireBio™
QP1054-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15924188
|
enQuireBio™
QP1054-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15934188
|
enQuireBio™
QP1054-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001180432.1 | |
ENO3 / beta-enolase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2027 | |
Research Use Only | |
ENO3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FAREILDSRG NPTVEVDLHT AKGRFRAAVP SGASTGIYEA LELRDGDKGR YLGKGVLKAV ENINNTLGPA LLQKKLSVVD QEKVDKFMIE LDGTENKSKF GANAILGVSL AVCKAGAAEK GVPLYRHIAD LAGNPDLILP VPAFNVINGG SHAGNKLAMQ EFMILPVGAS SFKEAMRIGA EVYHHLKGVI KAKYGKDATN VGDEGGFAPN ILENNEALEL LKTAIQAAGY PDKVVIGMDV AASEFYRNGK YDLDFKSPDD PARHITGEKL GELYKSFIKN YPVVSIEDPF DQDDWATWTS FLSGVNIQIV GDDLTVTNPK RIAQAVEKKA CNCLLLKVNQ IGSVTESIQA CKLAQSNGWG VMVSHRSGET EDTFIADLVV GLCTGQIKTG APCRSERLAK YNQLMRIEEA LGDKAIFAGR KFRNPK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |