Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO3 / beta-enolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO3 / beta-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1054-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15924188
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180432.1
ENO3 / beta-enolase Protein
Research Use Only
ENO3
Recombinant Protein
E. coli
FAREILDSRG NPTVEVDLHT AKGRFRAAVP SGASTGIYEA LELRDGDKGR YLGKGVLKAV ENINNTLGPA LLQKKLSVVD QEKVDKFMIE LDGTENKSKF GANAILGVSL AVCKAGAAEK GVPLYRHIAD LAGNPDLILP VPAFNVINGG SHAGNKLAMQ EFMILPVGAS SFKEAMRIGA EVYHHLKGVI KAKYGKDATN VGDEGGFAPN ILENNEALEL LKTAIQAAGY PDKVVIGMDV AASEFYRNGK YDLDFKSPDD PARHITGEKL GELYKSFIKN YPVVSIEDPF DQDDWATWTS FLSGVNIQIV GDDLTVTNPK RIAQAVEKKA CNCLLLKVNQ IGSVTESIQA CKLAQSNGWG VMVSHRSGET EDTFIADLVV GLCTGQIKTG APCRSERLAK YNQLMRIEEA LGDKAIFAGR KFRNPK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2027
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol