Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8407-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001188412.1
ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
Research Use Only
ENO1
Recombinant Protein
E. coli
SILKIHAREI FDSRGNPTVE VDLFTSKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRYMGKG VSKAVEHINK TIAPALVSKK LNVTEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNS EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGAANFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EGLELLKTAI GKAGYTDKVV IGMDVAASEF FRSGKYDLDF KSPDDPSRYI SPDQLADLYK SFIKDYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA VNEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ ANGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQLL RIEEELGSKA KFAGRNF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2023
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol