missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ENHO Protein

A cDNA sequence encoding the ENHO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11787-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15918368

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

ENHO Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGGKSNGEKK YIVGFKQGFK SCAKKEDVIS EKGGKLQKCF KYVDAASATL NEKAVEELKK DPSVAYVEED KLFKALTSCHSRSADVDSLS ESSPNSSPGP CPEKAPPPQK PSHEGSYLLQ P
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
ENHO filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales