missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Endothelin-1 receptor Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endothelin-1 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9110-ye-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16057661

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001159527.1
Endothelin-1 receptor Protein
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1909
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EDNRA
Recombinant Protein
Yeast
DNPERYSTNL SNHVDDFTTF RGTELSFLVT THQPTNLVLP SNGSMHNYCP QQTKITSAFK
Videos
Documentos