Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endophilin-B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endophilin-B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8092-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052621
  • 183.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
20-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001273974.1
Endophilin-B2 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
56904
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SH3GLB2
Recombinant Protein
E. coli
MDFNMKKLAS DAGIFFTRAV QFTEEKFGQA EKTELDAHFE NLLARADSTK NWTEKILRQT EVLLQPNPSA RVEEFLYEKL DRKVPSRVTN GELLAQYMAD AASELGPTTP YGKTLIKVAE AEKQLGAAER DFIHTASISF LTPLRNFLEG DWKTISKERR LLQNRRLDLD ACKARLKKAK AAEAKATTVP DFQETRPRNY ILSASASALW NDEVDKAEQE LRVAQTEFDR QAEVTRLLLE GISSTHVNHL RCLHEFVKSQ TTYYAQCYRH MLDLQKQLGR FPGTFVGTTE PASPPLSSTS PTTAAATMPV VPSVASLAPP GEASLCLEEV APPASGTRKA RVLYDYEAAD SSELALLADE LITVYSLPGM DPDWLIGERG NKKGKVPVTY LELLS