Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endophilin-B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endophilin-B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8092-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082621
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273974.1
Endophilin-B2 Protein
Research Use Only
SH3GLB2
Recombinant Protein
E. coli
MDFNMKKLAS DAGIFFTRAV QFTEEKFGQA EKTELDAHFE NLLARADSTK NWTEKILRQT EVLLQPNPSA RVEEFLYEKL DRKVPSRVTN GELLAQYMAD AASELGPTTP YGKTLIKVAE AEKQLGAAER DFIHTASISF LTPLRNFLEG DWKTISKERR LLQNRRLDLD ACKARLKKAK AAEAKATTVP DFQETRPRNY ILSASASALW NDEVDKAEQE LRVAQTEFDR QAEVTRLLLE GISSTHVNHL RCLHEFVKSQ TTYYAQCYRH MLDLQKQLGR FPGTFVGTTE PASPPLSSTS PTTAAATMPV VPSVASLAPP GEASLCLEEV APPASGTRKA RVLYDYEAAD SSELALLADE LITVYSLPGM DPDWLIGERG NKKGKVPVTY LELLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56904
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol