Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EML2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EML2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5982-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919129
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180197.1
EML2 Protein
Research Use Only
EML2
Recombinant Protein
E. coli
MSSFGAGKTK EVIFSVEDGS VKMFLRGRPV PMMIPDELAP TYSLDTRSEL PSCRLKLEWV YGYRGRDCRA NLYLLPTGEI VYFVASVAVL YSVEEQRQRH YLGHNDDIKC LAIHPDMVTI ATGQVAGTTK EGKPLPPHVR IWDSVSLSTL HVLGLGVFDR AVCCVGFSKS NGGNLLCAVD ESNDHMLSVW DWAKETKVVD VKCSNEAVLV ATFHPTDPTV LITCGKSHIY FWTLEGGSLS KRQGLFEKHE KPKYVLCVTF LEGGDVVTGD SGGNLYVWGK GGNRITQAVL GAHDGGVFGL CALRDGTLVS GGGRDRRVVL WGSDYSKLQE VEVPEDFGPV RTVAEGHGDT LYVGTTRNSI LQGSVHTGFS LLVQGHVEEL WGLATHPSRA QFVTCGQDKL VHLWSSDSHQ PLWSRIIE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24139
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol