Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EMCN Protein
A cDNA sequence encoding the EMCN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 51705
Nombre EMCN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen EMCN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15958348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11782-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15948348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11782-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15938348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11782-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
51705
Research Use Only
EMCN
Human
His
EMCN protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 100mM NaCl.
EMCN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMNSTGV LEAANNSLVV TTTKPSITTP NTESLQKNVV TPTTGTTPKG TITNELLKMS LMSTATFLTS KDEGLKATTT DVRKNDSIIS NVTVTSVTLP NAVSTLQSSK PKTETQSSIK TTEIPGSVLQ PDASPSKTGT LTSIPVTIPE NTSQSQVIGT EGGKNASTSA TSRSYSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.