Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EMC2 Protein
A cDNA sequence encoding the EMC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre EMC2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11781-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15918348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11781-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15908348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11781-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
EMC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EMC2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 2mM DTT and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAKVSEL YDVTWEEMRD KMRKWREENS RNSEQIVEVG EELINEYASK LGDDIWIIYE QVMIAALDYG RDDLALFCLQ ELRRQFPGSH RVKRLTGMRF EAMERYDDAI QLYDRILQED PTNTAARKRK IAIRKAQGKN VEAIRELNEY LEQFVGDQEA WHELAELYIN EHDYAKAAFC LEELMMTNPH NHLYCQQYAE VKYTQGGLEN LELSRKYFAQ ALKLNNRNMR ALFGLYMSAS HIASNPKASA KTKKDNMKYA SWAASQINRA YQFAGRSKKE TKYSLKAVED MLETLQITQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.