Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor Tu, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003312.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7284 |
Nombre | Elongation factor Tu, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024411
|
enQuireBio™
QP8402-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044411
|
enQuireBio™
QP8402-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034411
|
enQuireBio™
QP8402-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054411
|
enQuireBio™
QP8402-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064411
|
enQuireBio™
QP8402-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074411
|
enQuireBio™
QP8402-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003312.3 | |
Elongation factor Tu, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7284 | |
Research Use Only | |
TUFM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EAKKTYVRDK PHVNVGTIGH VDHGKTTLTA AITKILAEGG GAKFKKYEEI DNAPEERARG ITINAAHVEY STAARHYAHT DCPGHADYVK NMITGTAPLD GCILVVAAND GPMPQTREHL LLARQIGVEH VVVYVNKADA VQDSEMVELV ELEIRELLTE FGYKGEETPV IVGSALCALE GRDPELGLKS VQKLLDAVDT YIPVPARDLE KPFLLPVEAV YSVPGRGTVV TGTLERGILK KGDEC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |