Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor Tu, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8402-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003312.3
Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
Research Use Only
TUFM
Recombinant Protein
E. coli
EAKKTYVRDK PHVNVGTIGH VDHGKTTLTA AITKILAEGG GAKFKKYEEI DNAPEERARG ITINAAHVEY STAARHYAHT DCPGHADYVK NMITGTAPLD GCILVVAAND GPMPQTREHL LLARQIGVEH VVVYVNKADA VQDSEMVELV ELEIRELLTE FGYKGEETPV IVGSALCALE GRDPELGLKS VQKLLDAVDT YIPVPARDLE KPFLLPVEAV YSVPGRGTVV TGTLERGILK KGDEC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7284
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol