Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7563-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001411.2
ELAV-like protein 1
Research Use Only
ELAVL3
Recombinant Protein
E. coli
MVTQILGAME SQVGGGPAGP ALPNGPLLGT NGATDDSKTN LIVNYLPQNM TQDEFKSLFG SIGDIESCKL VRDKITGQSL GYGFVNYSDP NDADKAINTL NGLKLQTKTI KVSYARPSSA SIRDANLYVS GLPKTMSQKE MEQLFSQYGR IITSRILVDQ VTGVSRGVGF IRFDKRIEAE EAIKGLNGQK PLGAAEPITV KFANNPSQKT GQALLTHLYQ SSARRYAGPL HHQTQRFRLD NLLNMAYGVK SPLSLIARFS PIAIDGMSGL AGVGLSGGAA GAGWCIFVYN LSPEADESVL WQLFGPFGAV TNVKVIRDFT TNKCKGFGFV TMTNYDEAAM AIASLNGYRL GERVLQVSFK TSKQHKA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1995
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol