Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5970-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979029
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055054.1
EIF2B2 Protein
Research Use Only
EIF2B2
Recombinant Protein
E. coli
MPGSAAKGSE LSERIESFVE TLKRGGGPRS SEEMARETLG LLRQIITDHR WSNAGELMEL IRREGRRMTA AQPSETTVGN MVRRVLKIIR EEYGRLHGRS DESDQQESLH KLLTSGGLNE DFSFHYAQLQ SNIIEAINEL LVELEGTMEN IAAQALEHIH SNEVIMTIGF SRTVEAFLKE AARKRKFHVI VAECAPFCQG HEMAVNLSKA GIETTVMTDA AIFAVMSRVN KVIIGTKTIL ANGALRAVTG THTLALAAKH HSTPLIVCAP MFKLSPQFPN EEDSFHKFVA PEEVLPFTEG DILEKVSVHC PVFDYVPPEL ITLFISNIGG NAPSYIYRLM SELYHPDDHV L
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8892
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol