missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2AK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2AK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001129123.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5610 |
Nombre | EIF2AK2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969019
|
enQuireBio™
QP5969-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909029
|
enQuireBio™
QP5969-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979019
|
enQuireBio™
QP5969-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15999019
|
enQuireBio™
QP5969-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919029
|
enQuireBio™
QP5969-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15989019
|
enQuireBio™
QP5969-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001129123.1 | |
EIF2AK2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5610 | |
Research Use Only | |
EIF2AK2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AGDLSAGFFM EELNTYRQKQ GVVLKYQELP NSGPPHDRRF TFQVIIDGRE FPEGEGRSKK EAKNAAAKLA VEILNKEKKA VSPLLLTTTN SSEGLSMGNY IGLINRIAQK KRLTVNYEQC ASGVHGPEGF HYKCKMGQKE YSIGTGSTKQ EAKQLAAKLA YLQILSEETS VKSDYLSSGS FATTCESQSN SLVTSTLASE SSSEGDFSAD TSEINSNSDS LNSSSLLMNG LRNNQRKAKR SLAPRFDLPD MKETKYTVDK RFGMDFKEIE LIGSGGFGQV FKAKHRIDGK TYVIKRVKYN NEKAEREVKA LAKLDHVNIV HYNGCWDGFD YDPETSDDSL ESSDYDPENS KNSSRSKTKC LFIQMEFCDK GTLEQWIEKR RGEKLDKVLA LELFEQITKG VDYIHSKKLI HRDLKPSNIF LVDTKQVKIG DFGLVTSLKN DGKRTRSKGT LRYMSPEQIS SQDYGKEVDL YALGLILAEL LHVCDTAFET SKFFTDLRDG IISDIFDKKE KTLLQKLLSK KPEDRPNTSE ILRTLTVWKK SPEKNERHTC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |