missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EIF1B Protein

A cDNA sequence encoding the EIF1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre EIF1B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11765-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15918298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11765-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15908298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11765-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

EIF1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EIF1B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSTIQNLQSF DPFADATKGD DLLPAGTEDY IHIRIQQRNG RKTLTTVQGI ADDYDKKKLV KAFKKKFACN GTVIEHPEYG EVIQLQGDQR KNICQFLLEV GIVKEEQLKV HGF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications