Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF-5A / EIF5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF-5A / EIF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5976-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919079
  • 183.00€ / 10 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001960.2
EIF-5A / EIF5 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1983
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
EIF5
Recombinant Protein
E. coli
MSVNVNRSVS DQFYRYKMPR LIAKVEGKGN GIKTVIVNMV DVAKALNRPP TYPTKYFGCE LGAQTQFDVK NDRYIVNGSH EANKLQDMLD GFIKKFVLCP ECENPETDLH VNPKKQTIGN SCKACGYRGM LDTHHKLCTF ILKNPPENSD SGTGKKEKEK KNRKGKDKEN GSVSSSETPP PPPPPNEINP PPHTMEEEED DDWGEDTTEE AQRRRMDEIS DHAKVLTLSD DLERTIEERV NILFDFVKKK KEEGVIDSSD KEIVAEAERL DVKAMGPLVL TEVLFNEKIR EQIKKYRRHF LRFCHNNKKA QRYLLHGLEC VVAMHQAQLI SKIPHILKEM YDADLLEEEV IISWSEKASK KYVSKELAKE IRVKAEPFIK WLKEAEEESS GGEEEDEDEN IEVVYSKAAS VPKVETVKSD NKDDDIDIDA I
Videos