Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EHF Protein
A cDNA sequence encoding the EHF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre EHF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15938288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11762-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11762-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15928288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11762-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
EHF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EHF solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMILEGGG VMNLNPGNNL LHQPPAWTDS YSTCNVSSGF FGGQWHEIHP QYWTKYQVWE WLQHLLDTNQ LDANCIPFQE FDINGEHLCS MSLQEFTRAA GTAGQLLYSN LQHLKWNGQC SSDLFQSTHN VIVKTEQTEP SIMNTWKDEN YLYDTNYGST VDLLDSKTFC RAQISMTTTS HLPVAESPDM KKEQDPPAKC HTKKHNPRGT HLWEFIRDIL LNPDKNPGLI KWEDRSEGVF RFLKSEAVAQ LWGKKKNNSS MTYEKLSRAM RYYYKREILE RVDGRRLVYK FGKNARGWRE NEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications