Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF Protein
A cDNA sequence encoding the EGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 389.00€
Especificaciones
Nombre | EGF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944318
|
enQuireBio™
QP10582-100UG |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964318
|
enQuireBio™
QP10582-500UG |
500 μg |
212.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954318
|
enQuireBio™
QP10582-1MG |
1 mg |
389.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
EGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human | |
Untagged | |
Each lyophilized mg contains 0.15M NaCl, 0.025M sodium bicarbonate, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
NSDSECPLSH DGYCLHDGVC MYIEALDKYA CNCVVGYIGE RCQYRDLKWW ELR | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |