Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EGF / Epidermal Growth Factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001171601.1
ID de gen (Entrez) 1950
Nombre EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8537-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16075161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8537-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16065161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8537-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8537-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8537-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16005171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8537-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001171601.1
EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1950
Research Use Only
EGF
Recombinant Protein
E. coli
PLSHDGYCLH DGVCMYIEAL DKYACNCVVG YIGERCQYRD LKWWELR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.