Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EGF / Epidermal Growth Factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8537-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16095161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171601.1
EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Research Use Only
EGF
Recombinant Protein
E. coli
PLSHDGYCLH DGVCMYIEAL DKYACNCVVG YIGERCQYRD LKWWELR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1950
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol