missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EG-VEGF / prokineticin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Human EG-VEGF / prokineticin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115790.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 84432 |
Nombre | EG-VEGF / prokineticin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933748
|
enQuireBio™
QP10402-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913748
|
enQuireBio™
QP10402-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903748
|
enQuireBio™
QP10402-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923748
|
enQuireBio™
QP10402-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_115790.1 | |
EG-VEGF / prokineticin-1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVITGACERD VQCGAGTCCA ISLWLRGLRM CTPLGREGEE CHPGSHKVPF FRKRKHHTCP CLPNLLCSRF PDGRYRCSMD LKNINF | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
84432 | |
Research Use Only | |
PROK1 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using bovine EJG cells is less than 2.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 500 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, 0.02 % Tween-20, lyophilized |