missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EEF2K Protein
A cDNA sequence encoding the EEF2K was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 29904; 101930123 |
---|---|
Nombre | EEF2K Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | EEF2K |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918248
|
enQuireBio™
QP11750-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908248
|
enQuireBio™
QP11750-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998238
|
enQuireBio™
QP11750-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
29904; 101930123 | |
Research Use Only | |
EEF2K | |
Human | |
His | |
EEF2K protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
EEF2K Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADEDLI FRLEGVDGGQ SPRAGHDGDS DGDSDDEEGY FICPITDDPS SNQNVNSKVN KYYSNLTKSE RYSSSGSPAN SFHFKEAWKH AIQKAKHMPD PWAEFHLEDI ATERATRHRY NAVTGEWLDD EVLIKMASQP FGRGAMRECF RTKKLSNFLH AQQWKGASNY VAKRYIEPVD RDVYFEDVRL QMEAKLWGEE YNRHKPPKQV DIMQMCIIEL KDRPGKPLFH LEHYIEGKYI KYNSNSGFVR DDNIRLTPQA FSHFTFERSG HQLIVVDIQG VGDLYTDPQI HTETGTDFGD GNLGVRGMAL FFYSHACNRI CESMGLAPFD LSPRERDAVN QNTKLLQSAK TILRGTEEKC GSPRVRTLSG SRPPLLRPLS ENSGDENMSD VTFDSLPSSP SSATPHSQKL DHLHWPVFSD LDNMASRDHD HLDNHRESEN SGDSGYPSEK RGELDDPEPR EHGHSYSNRK YESDEDSLGS SGRVCVEKWN LLNSSRLHLP RASAVALEVQ RLNALDLEKK IGKSILGKVH LAMVRYHEGG RFCEKGEEWD QESAVFHLEH AANLGELEAI VGLGLMYSQL PHHILADVSL KETEENKTKG FDYLLKAAEA GDRQSMILVA RAFDSGQNLS PDRCQDWLEA LHWYNTALEM TDCDEGGEYD GMQDEPRYMM LAREAEMLFT GGYGLEKDPQ RSGDLYTQAA EAAMEAMKGR LANQYYQKAE EAWAQMEE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |