Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EEF1E1 / AIMP3 / p18, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001129122.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9521 |
Nombre | EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908959
|
enQuireBio™
QP5961-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928959
|
enQuireBio™
QP5961-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918959
|
enQuireBio™
QP5961-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938959
|
enQuireBio™
QP5961-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948959
|
enQuireBio™
QP5961-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958959
|
enQuireBio™
QP5961-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001129122.1 | |
EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9521 | |
Research Use Only | |
EEF1E1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAAAELSLLE KSLGLSKGNK YSAQGERQIP VLQTNNGPSL TGLTTIAAHL VKQANKEYLL GSTAEEKAIV QQWLEYRVTQ VDGHSSKNDI HTLLKDLNSY LEDKVYLTGY NFTLADILLY YGLHRFIVDL TVQEKEKYLN VSRWFCHIQH YPGIRQHLSS VVFIKNRLYT NSH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |