Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDNRB / Endothelin B receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EDNRB / Endothelin B receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9953-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000106.1
EDNRB / Endothelin B receptor Protein
Research Use Only
EDNRB
Recombinant Protein
E. coli
MASMTGGQQM GRGSEERGFP PDRATPLLQT AEIMTPPTKT LWPKGSNASL ARSLAPAEVP KGDRTAGSPP RTISPPPCQG PIEIKETFKY INTVVSCLVF VLGIIGNSTL LRIIYKNKCM RNGPNILIAS LALGDLLHIV IDIPINVYKL LAEDWPFGAE MCKLVPFIQK ASVGITVLSL CALSIDRYRA VASWSRIKGI GVPKWTAVEI VLIWVVSVVL AVPEAIGFDI ITMDYKGSYL RICLLHPVQK TAFMQFYKTA KDWWLFSFYF CLPLAITAFF YTLMTCEMLR KKSGMQIALN DHLKQRREVA KTVFCLVLVF ALCWLPLHLS RILKLTLYNQ NDPNRCELLS FLLVLDYIGI NMASLNSCIN PIALYLVSKR FKNCFKSCLC CWCQSFEEKQ SLEEKQSCLK FKANDHGYDN FRSSNKYSSS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1910
10 μg
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol