Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDNRB / Endothelin B receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EDNRB / Endothelin B receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
805.00€ - 1910.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000106.1
ID de gen (Entrez) 1910
Nombre EDNRB / Endothelin B receptor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16049081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9953-IV-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16059081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9953-IV-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16039081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9953-IV-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000106.1
EDNRB / Endothelin B receptor Protein
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1910
Research Use Only
EDNRB
Recombinant Protein
E. coli
MASMTGGQQM GRGSEERGFP PDRATPLLQT AEIMTPPTKT LWPKGSNASL ARSLAPAEVP KGDRTAGSPP RTISPPPCQG PIEIKETFKY INTVVSCLVF VLGIIGNSTL LRIIYKNKCM RNGPNILIAS LALGDLLHIV IDIPINVYKL LAEDWPFGAE MCKLVPFIQK ASVGITVLSL CALSIDRYRA VASWSRIKGI GVPKWTAVEI VLIWVVSVVL AVPEAIGFDI ITMDYKGSYL RICLLHPVQK TAFMQFYKTA KDWWLFSFYF CLPLAITAFF YTLMTCEMLR KKSGMQIALN DHLKQRREVA KTVFCLVLVF ALCWLPLHLS RILKLTLYNQ NDPNRCELLS FLLVLDYIGI NMASLNSCIN PIALYLVSKR FKNCFKSCLC CWCQSFEEKQ SLEEKQSCLK FKANDHGYDN FRSSNKYSSS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.