Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ECHS1 Protein
A cDNA sequence encoding the ECHS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 1892 |
---|---|
Nombre | ECHS1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | ECHS1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934318
|
enQuireBio™
QP10581-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914318
|
enQuireBio™
QP10581-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924318
|
enQuireBio™
QP10581-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
1892 | |
Research Use Only | |
ECHS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASGANFEYI IAEKRGKNNT VGLIQLNRPK ALNALCDGLI DELNQALKIF EEDPAVGAIV LTGGDKAFAA GADIKEMQNL SFQDCYSSKF LKHWDHLTQV KKPVIAAVNG YAFGGGCELA MMCDIIYAGE KAQFAQPEIL IGTIPGAGGT QRLTRAVGKS LAMEMVLTGD RISAQDAKQA GLVSKICPVE TLVEEAIQCA EKIASNSKIV VAMAKESVNA AFEMTLTEGS KLEKKLFYST FATDDRKEGM TAFVEKRKAN FKDQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
ECHS1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 150 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1.0 umole of crotonoyl-CoA to hydroxybutyryl-CoA per minute per minute at pH 7.5 at 25C. | |
Human | |
His | |
ECHS1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% Glycerol and 100mM NaCl. |