Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EBNA1BP2 Protein
A cDNA sequence encoding the EBNA1BP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre EBNA1BP2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11725-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11725-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15908158
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP11725-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Description
Description
Specifications
Specifications
EBNA1BP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EBNA1BP2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDTPPLS DSESESDESL VTDRELQDAF SRGLLKPGLN VVLEGPKKAV NDVNGLKQCL AEFKRDLEWV ERLDVTLGPV PEIGGSEAPA PQNKDQKAVD PEDDFQREMS FYRQAQAAVL AVLPRLHQLK VPTKRPTDYF AEMAKSDLQM QKIRQKLQTK QAAMERSEKA KQLRALRKYG KKVQTEVLQK RQQEKAHMMN AIKKYQKGFS DKLDFLEGDQ KPLAQRKKAG AKGQQMRKGP SAKRRYKNQK FGFGGKKKGS KWNTRESYDD VSSFRAKTAH GRGLKRPGKK GSNKRPGKRT REKMKNRTH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications