Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8236-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193927.1
E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF3 Protein
Research Use Only
ZNRF3
Recombinant Protein
E. coli
KETAFVEVVL FESSPSGDYT TYTTGLTGRF SRAGATLSAE GEIVQMHPLG LCNNNDEEDL YEYGWVGVVK LEQPELDPKP CLTVLGKAKR AVQRGATAVI FDVSENPEAI DQLNQGSEDP LKRPVVYVKG ADAIKLMNIV NKQKVARARI QHRPPRQPTE YFDM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84133
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol