Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_660215.1
ID de gen (Entrez) 81559
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8004-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16042101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8004-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16032101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8004-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16052101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8004-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8004-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8004-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_660215.1
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
81559
Research Use Only
TRIM11
Recombinant Protein
E. coli
MELRTVCRVP GLVETLRRFR GDVTLDPDTA NPELILSEDR RSVQRGDLRQ ALPDSPERFD PGPCVLGQER FTSGRHYWEV EVGDRTSWAL GVCRENVNRK EKGELSAGNG FWILVFLGSY YNSSERALAP LRDPPRRVGI FLDYEAGHLS FYSATDGSLL FIFPEIPFSG TLRPLFSPLS SSPTPMTICR PKGGSGDTLA PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.