Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8004-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_660215.1
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11 Protein
Research Use Only
TRIM11
Recombinant Protein
E. coli
MELRTVCRVP GLVETLRRFR GDVTLDPDTA NPELILSEDR RSVQRGDLRQ ALPDSPERFD PGPCVLGQER FTSGRHYWEV EVGDRTSWAL GVCRENVNRK EKGELSAGNG FWILVFLGSY YNSSERALAP LRDPPRRVGI FLDYEAGHLS FYSATDGSLL FIFPEIPFSG TLRPLFSPLS SSPTPMTICR PKGGSGDTLA PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81559
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol