missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF114, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6611-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054530

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_061153.1
E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
Research Use Only
RNF114
Recombinant Protein
E. coli
MAAQQRDCGG AAQLAGPAAE ADPLGRFTCP VCLEVYEKPV QVPCGHVFCS ACLQECLKPK KPVCGVCRSA LAPGVRAVEL ERQIESTETS CHGCRKNFFL SKIRSHVATC SKYQNYIMEG VKATIKDASL QPRNVPNRYT FPCPYCPEKN FDQEGLVEHC KLFHSTDTKS VVCPICASMP WGDPNYRSAN FREHIQRRHR FSYDTFVDYD VDEEDMMNQV LQRSIIDQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
55905
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales