Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1705.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001001740.1
ID de gen (Entrez) 64326
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10010-IV-100UG
100 μg
1705.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15942748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10010-IV-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15932748
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10010-IV-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001001740.1
E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
64326
Research Use Only
RFWD2
Recombinant Protein
E. coli
MSGSRQAGSG SAGTSPGSSA ASSVTSASSS LSSSPSPPSV AVSAAALVSG GVAQAAGSGG LGGPVRPVLV APAVSGSGGG AVSTGLSRHS CAARPSAGVG GSSSSLGSGS RKRPLLAPLC NGLINSYEDK SNDFVCPICF DMIEEAYMTK CGHSFCYKCI HQSLEDNNRC PKCNYVVDNI DHLYPNFLVN ELILKQKQRF EEKRFKLDHS VSSTNGHRWQ IFQDWLGTDQ DNLDLANVNL MLELLVQKKK QLEAESHAAQ LQILMEFLKV ARRNKREQLE QIQKELSVLE EDIKRVEEMS GLYSPVSEDS TVPQFEAPSP SHSSIIDSTE YSQPPGFSGS SQTKKQPWYN STLASRRKRL TAHFEDLEQC YFSTRMSRIS DDSRTASQLD EFQECLSKFT RYNSVRPLAT LSYASDLYNG SSIVSSIEFD RDCDYFAIAG VTKKIKVYEY DTVIQDAVDI HYPENEMTCN SKISCISWSS YHKNLLASSD YEGTVILWDG FTGQRSKVYQ EHEKRCWSVD FNLMDPKLLA SGSDDAKVKL WSTNLDNSVA SIEAKANVCC VKFSPSSRYH LAFGCADHCV HYYDLRNTKQ PIMVFKGHRK AVSYAKFVSG EEIVSASTDS QLKLWNVGKP YCLRSFKGHI NEKNFVGLAS NGDYIACGSE NNSLYLYYKG LSKTLLTFKF DTVKSVLDKD RKEDDTNEFV SAVCWRALPD GESNVLIAAN SQGTIKVLEL V
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.