Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYRK2, Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYRK2, Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
655.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003574.1
Nombre DYRK2, Isoform 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DYRK2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10058-BA-20UG
20 μg
655.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15912818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10058-BA-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15932818
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10058-BA-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_003574.1
Research Use Only
DYRK2
Recombinant Protein
Baculovirus
MNDHLHVGSH AHGQIQVQQL FEDNSNKRTV LTTQPNGLTT VGKTGLPVVP ERQLDSIHRR QGSSTSLKSM EGMGKVKATP MTPEQAMKQY MQKLTAFEHH EIFSYPEIYF LGLNAKKRQG MTGGPNNGGY DDDQGSYVQV PHDHVAYRYE VLKVIGKGSF GQVVKAYDHK VHQHVALKMV RNEKRFHRQA AEEIRILEHL RKQDKDNTMN VIHMLENFTF RNHICMTFEL LSMNLYELIK KNKFQGFSLP LVRKFAHSIL QCLDALHKNR IIHCDLKPEN ILLKQQGRSG IKVIDFGSSC YEHQRVYTYI QSRFYRAPEV ILGARYGMPI DMWSLGCILA ELLTGYPLLP GEDEGDQLAC MIELLGMPSQ KLLDASKRAK NFVSSKGYPR YCTVTTLSDG SVVLNGGRSR RGKLRGPPES REWGNALKGC DDPLFLDFLK QCLEWDPAVR MTPGQALRHP WLRRRLPKPP TGEKTSVKRI TESTGAITSI SKLPPPSSSA SKLRTNLAQM TDANGNIQQR TVLPKLVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
DYRK2, Isoform 2 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol