Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYRK2, Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYRK2, Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10058-ba-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932818
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003574.1
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
DYRK2, Isoform 2 Protein
Research Use Only
DYRK2
Recombinant Protein
Baculovirus
MNDHLHVGSH AHGQIQVQQL FEDNSNKRTV LTTQPNGLTT VGKTGLPVVP ERQLDSIHRR QGSSTSLKSM EGMGKVKATP MTPEQAMKQY MQKLTAFEHH EIFSYPEIYF LGLNAKKRQG MTGGPNNGGY DDDQGSYVQV PHDHVAYRYE VLKVIGKGSF GQVVKAYDHK VHQHVALKMV RNEKRFHRQA AEEIRILEHL RKQDKDNTMN VIHMLENFTF RNHICMTFEL LSMNLYELIK KNKFQGFSLP LVRKFAHSIL QCLDALHKNR IIHCDLKPEN ILLKQQGRSG IKVIDFGSSC YEHQRVYTYI QSRFYRAPEV ILGARYGMPI DMWSLGCILA ELLTGYPLLP GEDEGDQLAC MIELLGMPSQ KLLDASKRAK NFVSSKGYPR YCTVTTLSDG SVVLNGGRSR RGKLRGPPES REWGNALKGC DDPLFLDFLK QCLEWDPAVR MTPGQALRHP WLRRRLPKPP TGEKTSVKRI TESTGAITSI SKLPPPSSSA SKLRTNLAQM TDANGNIQQR TVLPKLVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.