Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYRK1A Protein
A cDNA sequence encoding the DYRK1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | DYRK1A Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938148
|
enQuireBio™
QP11722-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928148
|
enQuireBio™
QP11722-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918148
|
enQuireBio™
QP11722-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DYRK1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DYRK1A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSYEIDSLIG KGSFGQVVKA YDRVEQEWVA IKIIKNKKAF LNQAQIEVRL LELMNKHDTE MKYYIVHLKR HFMFRNHLCL VFEMLSYNLY DLLRNTNFRG VSLNLTRKFA QQMCTALLFL ATPELSIIHC DLKPENILLC NPKRSAIKIV DFGSSCQLGQ RIYQYIQSRF YRSPEVLLGM PYDLAIDMWS LGCILVEMHT GEPLFSGANE VDQMNKIVEV LGIPPAHILD QAPKARKFFE KLPDGTWSLK KTKDGKREYK PPGTRKLHNI LGVETGGPGG RRAGESGHTV ADYLKFKDLI LRMLDYDPKT RIQPYYALQH SFF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |