Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain roadblock-type 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain roadblock-type 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8072-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001268656.1
Dynein light chain roadblock-type 1 Protein
Research Use Only
DYNLRB1
Recombinant Protein
E. coli
EVEETLKRLQ SQKGVQGIIV VNTEGIPIKS TMDNPTTTQY ASLMHSFILK ARSTVRDIDP QNDLTFLRIR SKKNEIMVAP DKDYFLIVIQ NPTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83658
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol