Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynactin subunit 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynactin subunit 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5918-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908679
  • 234.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
28-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001268354.1
Dynactin subunit 3 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
11258
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DCTN3
Recombinant Protein
E. coli
AGLTDLQRLQ ARVEELERWV YGPGGARGSR KVADGLVKVQ VALGNISSKR ERVKILYKKI EDLIKYLDPE YIDRIAIPDA SKLQFILAEE QFILSQVALL EQVNALVPML DSAHIKAVPE HAARLQRLAQ IHIQQQAPWG VGVRDEAGSL VEDVGFAQFL SVLHFGPTGP VCGNH