Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP23 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 54935 |
---|---|
Nombre | DUSP23 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | DUSP23 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944308
|
enQuireBio™
QP10578-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934308
|
enQuireBio™
QP10578-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924308
|
enQuireBio™
QP10578-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
54935 | |
Research Use Only | |
DUSP23 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGVQPPNFSW VLPGRLAGLA LPRLPAHYQF LLDLGVRHLV SLTERGPPHS DSCPGLTLHR LRIPDFCPPA PDQIDRFVQI VDEANARGEA VGVHCALGFG RTGTMLACYL VKERGLAAGD AIAEIRRLRP GSIETYEQEK AVFQFYQRTK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
DUSP23 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 200 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C. | |
Human | |
His | |
DUSP23 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |