missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DUSP21 Protein

A cDNA sequence encoding the DUSP21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre DUSP21 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15918128
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11714-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15998118
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11714-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15908128
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11714-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

DUSP21 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DUSP21 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTASAS SFSSSQGVQQ PSIYSFSQIT RSLFLSNGVA ANDKLLLSSN RITAIVNASV EVVNVFFEGI QYIKVPVTDA RDSRLYDFFD PIADLIHTID MRQGRTLLHC MAGVSRSASL CLAYLMKYHS MSLLDAHTWT KSRRPIIRPN NGFWEQLINY EFKLFNNNTV RMINSPVGNI PDIYEKDLRM MISM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications