missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DUSP21 Protein

A cDNA sequence encoding the DUSP21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11714-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15918128

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

DUSP21 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTASAS SFSSSQGVQQ PSIYSFSQIT RSLFLSNGVA ANDKLLLSSN RITAIVNASV EVVNVFFEGI QYIKVPVTDA RDSRLYDFFD PIADLIHTID MRQGRTLLHC MAGVSRSASL CLAYLMKYHS MSLLDAHTWT KSRRPIIRPN NGFWEQLINY EFKLFNNNTV RMINSPVGNI PDIYEKDLRM MISM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DUSP21 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales