Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP18 Protein
A cDNA sequence encoding the DUSP18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre DUSP18 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Specific activity is > 300 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914308
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10577-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15994298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10577-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15904308
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10577-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
DUSP18 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTAPSC AFPVQFRQPS VSGLSQITKS LYISNGVAAN NKLMLSSNQI TMVINVSVEV VNTLYEDIQY MQVPVADSPN SRLCDFFDPI ADHIHSVEMK QGRTLLHCAA GVSRSAALCL AYLMKYHAMS LLDAHTWTKS CRPIIRPNSG FWEQLIHYEF QLFGKNTVHM VSSPVGMIPD IYEKEVRLMI PL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 300 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
The DUSP18 protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1mM PMSF, 1mM DTT, 40% glycerol and 1mM EDTA.