missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DUSP14 / MKP-6 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DUSP14 / MKP-6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5957-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15908939

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

DUSP14 / MKP-6 Protein
Research Use Only
DUSP14
Recombinant Protein
E. coli
MSSRGHSTLP RTLMAPRMIS EGDIGGIAQI TSSLFLGRGS VASNRHLLQA RGITCIVNAT IEIPNFNWPQ FEYVKVPLAD MPHAPIGLYF DTVADKIHSV SRKHGATLVH CAAGVSRSAT LCIAYLMKFH NVCLLEAYNW VKARRPVIRP NVGFWRQLID YERQLFGKST VKMVQTPYGI VPDVYEKESR HLMPYWGI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales