Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP14 / MKP-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DUSP14 / MKP-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre DUSP14 / MKP-6 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908939 Ver documentos enQuireBio™
QP5957-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-01-2020
Añadir a la cesta
15918939 Ver documentos enQuireBio™
QP5957-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-01-2020
Añadir a la cesta
15968929 Ver documentos enQuireBio™
QP5957-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-01-2020
Añadir a la cesta
15978929 Ver documentos enQuireBio™
QP5957-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-01-2020
Añadir a la cesta
15988929 Ver documentos enQuireBio™
QP5957-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-01-2020
Añadir a la cesta
15998929 Ver documentos enQuireBio™
QP5957-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
DUSP14 / MKP-6 Protein
His-SUMO
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MSSRGHSTLP RTLMAPRMIS EGDIGGIAQI TSSLFLGRGS VASNRHLLQA RGITCIVNAT IEIPNFNWPQ FEYVKVPLAD MPHAPIGLYF DTVADKIHSV SRKHGATLVH CAAGVSRSAT LCIAYLMKFH NVCLLEAYNW VKARRPVIRP NVGFWRQLID YERQLFGKST VKMVQTPYGI VPDVYEKESR HLMPYWGI
DUSP14