Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP14 / MKP-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DUSP14 / MKP-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5957-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15978929
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
DUSP14 / MKP-6 Protein
Research Use Only
DUSP14
Recombinant Protein
E. coli
MSSRGHSTLP RTLMAPRMIS EGDIGGIAQI TSSLFLGRGS VASNRHLLQA RGITCIVNAT IEIPNFNWPQ FEYVKVPLAD MPHAPIGLYF DTVADKIHSV SRKHGATLVH CAAGVSRSAT LCIAYLMKFH NVCLLEAYNW VKARRPVIRP NVGFWRQLID YERQLFGKST VKMVQTPYGI VPDVYEKESR HLMPYWGI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol