Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP13, isoform A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DUSP13, isoform A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7728-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050461
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001007272.1
DUSP13, isoform A Protein
Research Use Only
DUSP13
Recombinant Protein
E. coli
MAETSLPELG GEDKATPCPS ILELEELLRA GKSSCSRVDE VWPNLFIGDA ATANNRFELW KLGITHVLNA AHKGLYCQGG PDFYGSSVSY LGVPAHDLPD FDISAYFSSA ADFIHRALNT PGAKVLVHCV VGVSRSATLV LAYLMLHQRL SLRQAVITVR QHRWVFPNRG FLHQLCRLDQ QLRGAGQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51207
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol